Learn More
Sulfate de manganèse, MnSO4-H2O, MP Biomedicals
Code produit 11408845 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11408845 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11408845 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0522509980
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Monohydrate de sulfate de manganèse(II) de haute pureté utilisé dans diverses recherches biologiques et applications industrielles.
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganous Sulfate
CAS 10034-96-5
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Formule moléculaire H2MnO5S
Numéro MDL MFCD00149159
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate hydraté de manganèse(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
Poids de la formule 223.06
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganous sulfate, hydrate, 100 g
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulphate hydrate