Learn More
Scotsman™ Machine à glace en paillettes avec bac de stockage
Code produit 10049789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10049789 25 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10049789 Fournisseur Scotsman™ Code fournisseur AF80AS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Produit de la glace en paillettes à une température juste en dessous de zéro. La machine à glace en paillettes Scotsman™ avec bac de stockage peut produire quotidiennement jusqu’à 70 kg de glace en paillettes et le bac peut contenir jusqu’à 25 kg. Les paillettes possèdent une teneur en eau résiduelle de 25 % et sont stockées dans un bac de rétention à paroi en plastique isolé avec ouverture frontale pour un accès facile.
Les paillettes de glace sont extraites à une température juste en dessous de zéro et possèdent une teneur en eau résiduelle de 25 %. Les paillettes de glace sont stockées dans un bac de stockage à paroi en plastique isolé, avec une ouverture frontale pour faciliter l’accès. Alimentation électrique 230 V/50 Hz.
  • Produit jusqu’à 70 kg (154 lb) de paillettes de glace par jour
  • Bac de stockage à glace intégré pouvant contenir jusqu’à 25 kg (55 lb)
  • Fonctionnement à commande électronique, avec fonctions de diagnostic automatique et voyants d’alarme externes fournissant des informations opérationnelles pour une alerte précoce et un diagnostic rapide en cas de problèmes d’exploitation
  • Le système de surveillance du niveau d’eau basé sur la pression peut fonctionner avec de l’eau déminéralisée ou de l’eau standard
  • Configuration Plug and Play pour une utilisation dès sa sortie de l’emballage - il suffit de connecter la ligne d’arrivée d’eau et le raccord d’évacuation d’eau
  • Composants externes en acier inox résistant à la corrosion, conçus pour offrir une grande qualité esthétique grâce à une finition et un ajustement parfaits
  • Porte du bac de stockage ergonomique, oblique et escamotable
  • Accès frontal pour faciliter l’entretien
  • Orifice d’entrée et de sortie d’air à l’avant permettant des installations intégrées
  • Réfrigérant R-134a sans CFC
  • Pieds de 120 mm inclus, extensions disponibles en option. La machine à glace en paillettes Scotsman est idéale pour une variété d’applications dans les environnements de laboratoire et industriels.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Capacité (métrique) 25 kg
Profondeur (métrique) 626mm
Type de produit Machine à glace
À utiliser avec (application) May work with demineralised water as well as with standard water
Comprend Pieds 120 mm
Matériau Acier inox résistant à la corrosion
Hauteur (métrique) 813mm
Tension 230 V
Largeur (métrique) 535mm
Rendement 70 kg/jour
Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
Garantie Garantie fabricant de 2 ans
Fréquence 50 Hz