Learn More
Mannitol, qualité réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31750721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50L
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31750721 500 g 500g
31750697 2.5 kg 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31750721 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCM0200500B1
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 69-65-8
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064287
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Point d’ébullition Environ 290 °C à 295 °C
Résidus d’allumage 0,01 % max.
Perte à la dessiccation max. 0,05 %
Conditionnement Bouteille blanche poly à large bouche
Quantité 500 g
Rotation spécifique 23.3-24.3°
Qualité ACS
Matière insoluble 0,01 % max.
Acide titrable max. 0,0008 mEq/g
Forme physique Poudre cristalline ou granulés