Spécification
| CAS | 69-65-8 |
| Point de fusion | 165°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C6H14O6 |
| Numéro MDL | 64287 |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 182.17g/mol |
| Forme physique | Solide |