Learn More
Mannitol, LoGiCal
Code produit 30458896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458896 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458896 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0654.00
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Mannitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
CAS 69-65-8
Noms d’analytes ou de composants D-Mannitol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H14 O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6 CI,7 CI), Mannitol, D- (8 CI), Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C
Formule InChI InChI=1 S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12 H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Industry Type Forensics
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Quantité 10 mg
Poids de la formule 182.079 g/mol