Learn More
Mannitol, Mikromol™
Code produit 17969104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17969104 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17969104 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0654.00
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mannitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
CAS 69-65-8
Noms d’analytes ou de composants D-Mannitol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H14 O6
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6CI,7CI), Mannitol, D- (8CI), Brightmoon, Bronchitol, Cerestar 16700, D-(-)-Mannitol, D-Mannit, Diosmol, E 421, Isotol, Manicol, Maniton S, Manna sugar, Mannidex, Mannidex 16700, Mannigen, Mannistol, Mannit, Mannit 60, Mannit P, Mannit S, Mannite, Mannitol 35, Mannitol 60, Mannitol P 60, Mannitol SD 200, Mannitolum, Mannogem 2080, Mannogem EZ, Marine Crystal, Nonpareil 108, Nonpareil 108(200), Orocell 200, Osmitrol, Osmosal, Parteck 300, Parteck Delta M, Parteck M 100, Parteck M 200, Parteck M 300, Partek M, Pearlitol, Pearlitol 100, Pearlitol 100SD, Pearlitol 160C, Pearlitol 2005D, Pearlitol 200SD, Pearlitol 25C, Pearlitol 50C, Pearlitol SD 100, Perlitol SD 200, Perteck M, PharmMannidex, PharmMannidex 16701, Resectisol, Lactitol Monohydrate Impurity C, Sorbitol Impurity A, myo-Inositol Impurity A, Lactitol Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Quantité 250 mg
Poids de la formule 182,079 g/mol