Learn More
Mannitol, poudre, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15558024 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15558024 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15558024 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 255401
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Mannitol
CAS 69-65-8
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C6H14O6
Numéro MDL MFCD00064287
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 1.52kg
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
Poids de la formule 182.17
Qualité Non disponible
Forme physique Poudre