Learn More
Mannitol, poudre, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit 15538024 Tous les produits Avantor Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15538024 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15351791 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15538024 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 255305
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 69-65-8
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064287
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Mannitol
Conditionnement Flacon poly
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1L = 1.52kg
Nom IUPAC hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Poids de la formule 182.17
Qualité Multiofficinal / USP
Forme physique Poudre