Learn More
Socorex™ Micropipettes de dilution manuelles Acura 810
Click to view available options
Volume (métrique):
1 + 0,1 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Garantie : trois ans
- Aucun volume fixe pré-étalonné
- Aucun réglage n’est nécessaire
- Étalonnage indépendant pour chaque volume
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE, IVD |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Manual 810 Dilution |
| Gamme de produits | Acura |
| Type | Pipette de dilution |
| Volume (métrique) | 1 + 0,1 ml |
| Quantité | 1 unité |