Learn More
Macherey-Nagel™ Pince à sertir manuelle
Code produit. p-8012156 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouchons en aluminium de 8 mm
Bouchons à sertir en aluminium de 11 mm
Bouchons à sertir en aluminium de 13 mm
Bouchons à sertir en aluminium de 20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10003061
Marque: Macherey-Nagel™ 735113