Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Marque: Thermo Scientific™ C4020-102
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
Pinces à sertir manuellesLes pinces à sertir légères de précision permettent de fixer les capsules sur les flacons de chromatographie ou de sérum. Disponibles pour les capsules standard en aluminium ou les capsules amovibles.
- Réglées en usine pour le sertissage de capsules d’épaisseur standard
- La vis de réglage de la poignée réglable permet des sertissages appropriés avec des septa de différentes épaisseurs
La pince forgée offre une surface de prise conçue pour le retrait des tailles de capsules répertoriées.
- Il suffit de placer la pince autour de la partie supérieure de la capsule, de serrer et de soulever pour retirer la capsule
Il suffit de placer la tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer.
- Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou de sérum
- Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
Spécification
Chromatographie industrielle | |
National | |
Pince à dessertir manuelle | |
1 de chaque |
Capsule standard de 20 mm | |
20 mm | |
Pince à dessertir manuelle |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.