Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
Les pinces à sertir légères de précision permettent de fixer les capsules sur les flacons de chromatographie ou de sérum. Disponibles pour les capsules standard en aluminium ou les capsules amovibles.
- Réglées en usine pour le sertissage de capsules d’épaisseur standard
- La vis de réglage de la poignée réglable permet des sertissages appropriés avec des septa de différentes épaisseurs
Pinces à dessertir manuelles
La pince forgée offre une surface de prise conçue pour le retrait des tailles de capsules répertoriées.
- Il suffit de placer la pince autour de la partie supérieure de la capsule, de serrer et de soulever pour retirer la capsule
Pinces à dessertir manuelles
Il suffit de placer la tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer.
- Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou de sérum
- Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
Spécification
Spécification
| Description | Pinces de débouchage |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Type | Pince à dessertir manuelle |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon National, flacon Chromacol |
| Dimensions | 11 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie industrielle |
| Gamme de produits | Chromacol |