Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles pour sceller et desceller les flacons à sertir
Utilisez les pinces à sertir et à dessertir manuelles pour flacon Thermo Scientific™ pour fixer ou retirer les bouchons à sertir des flacons, respectivement.
339.72€ - 379.00€
Spécification
Matériau | Acier inox / Aluminium |
---|---|
Gamme de produits | SureSTART niveau 2 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17314163
|
Thermo Scientific™
60180-CR11 |
Flacons à sertir de 11 mm | Pince à sertir manuelle |
379.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17324163
|
Thermo Scientific™
60180-CR13 |
Flacons à sertir de 13 mm | Pince à sertir manuelle |
379.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17334163
|
Thermo Scientific™
60180-CR20 |
Flacons à sertir de 20 mm | Pince à sertir manuelle |
379.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17354163
|
Thermo Scientific™
60180-CR8 |
Flacons à sertir de 8 mm | Pince à sertir manuelle |
339.72€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17364163
|
Thermo Scientific™
60180-DCR11 |
Flacons à sertir de 11 mm | Pince à dessertir manuelle |
379.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17374163
|
Thermo Scientific™
60180-DCR13 |
Flacons à sertir de 13 mm | Pince à dessertir manuelle |
379.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17383763
|
Thermo Scientific™
60180-DCR20 |
Flacons à sertir de 20 mm | Pince à dessertir manuelle |
379.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Utilisez les pinces à sertir et à dessertir pour flacon Thermo Scientific™ pour fixer ou retirer les bouchons à sertir des flacons, respectivement. Ces pinces à sertir et décapsuleurs manuels sont disponibles en tailles de 8 mm, 11 mm, 13 mm et 20 mm, et vous permettent de fixer ou retirer facilement les bouchons à sertir de manière fiable.
Spécification
Acier inox / Aluminium | |
SureSTART niveau 2 |