Learn More
Macherey-Nagel™ Décapsuleur manuel
Code produit. 10064610 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouchons en aluminium de 8 mm
Bouchons à sertir en aluminium de 11 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10064610
Marque: Macherey-Nagel™ 735408