Learn More
Macherey-Nagel™ Décapsuleur manuel
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouchons en aluminium de 8 mm
Bouchons à sertir en aluminium de 11 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Décapsuleur manuel |
| Quantité | 1/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchons en aluminium de 8 mm |