Learn More
Buerkle™ Tambour manuel à utiliser avec les flacons de trempage Buerkle™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Vert
Largeur (métrique):
55 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut être équipé de différents câbles ou chaînes
- Si des liquides inflammables ou très inflammables doivent être prélevés, les bobines de tambour à conducteur électrique à commande manuelle doivent être utilisées avec un câble de mise à la terre
- Les flacons de trempage doivent être en métal sans étincelles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bobine à commande manuelle Ex |
| Matériau | PA |
| Comprend | Câble de mise à la terre |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Flacons de trempage et éprouvettes d’immersion |
| Diamètre (métrique) externe | 180 mm |
| Longueur (métrique) | 150 m pour câble de 2 mm de diamètre. |
| Largeur (métrique) | 180 mm |