Learn More
Buerkle™ Tambour manuel à utiliser avec les flacons de trempage Buerkle™
Code produit. 10749032 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Vert
Largeur (métrique):
55 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10749032
Marque: Buerkle™ 53090010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La bobine à tambour manuelle Buerkle™ permet d’abaisser les flacons de trempage et les cylindres d’immersion en toute sécurité jusqu’à la profondeur souhaitée dans les axes, les puits et les réservoirs. À utiliser avec des câbles de descente Buerkle™.
  • Peut être équipé de différents câbles ou chaînes
  • Si des liquides inflammables ou très inflammables doivent être prélevés, les bobines de tambour à conducteur électrique à commande manuelle doivent être utilisées avec un câble de mise à la terre
  • Les flacons de trempage doivent être en métal sans étincelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bobine à tambour manuelle
Matériau Polypropylène
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Flacons de trempage et éprouvettes d’immersion
Diamètre (métrique) externe 180 mm
Longueur (métrique) 150 m pour câble de 2 mm de diamètre.
Largeur (métrique) 55 mm