Learn More
Buerkle™ Tambour manuel à utiliser avec les flacons de trempage Buerkle™
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Couleur:
Noir
Vert
Largeur (métrique):
55 mm
180 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Peut être équipé de différents câbles ou chaînes
- Si des liquides inflammables ou très inflammables doivent être prélevés, les bobines de tambour à conducteur électrique à commande manuelle doivent être utilisées avec un câble de mise à la terre
- Les flacons de trempage doivent être en métal sans étincelles
Specifications
Specifications
| Type de produit | Bobine à tambour manuelle |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Vert |
| À utiliser avec (application) | Flacons de trempage et éprouvettes d’immersion |
| Diamètre (métrique) externe | 180 mm |
| Longueur (métrique) | 150 m pour câble de 2 mm de diamètre. |
| Largeur (métrique) | 55 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction