Learn More
MAPA™ Gants d’environnement contrôlé Tripolymère couleur naturelle Advantech TRIonic™
Description
Les gants sans poudre emballés en vrac ou par paires sont dotés d’une poignée surélevée en Z sur la paume et les doigts pour des capacités de préhension humides et sèches. Le mélange tripolymère de nitrile, de néoprène et de caoutchouc naturel offre confort et durabilité grâce à la résistance chimique et à l’abrasion. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
- Mélange Tripolymère (nitrile, néoprène et caoutchouc naturel) pour les applications impliquant des produits chimiques agressifs
- Analyse de la teneur en protéines se trouvant dans le caoutchouc naturel avec valeur inférieure au seuil de détection
- Très solide ; très résistant aux déchirures, aux aspérités et aux coupures
- Pigmenté avec une poignée en Z
- Non doublés et d’une épaisseur de 20 mil, avec manchette plate
- Posez le tout sur les manchons pour protéger l’avant-bras
- 14 po (35,6 cm) de long
- Conditionnés en vrac contient 50 gants de gauche et 50 gants de droite dans un sachet en poly
- Le sachet en paires contient un sac en poly maître avec 100 paires emballées individuellement
Informations sur la commande
Produits finis, inspectés, testés et conditionnés dans une salle blanche de classe ISO 5 ; conditionnés par paires dans des sachets en PE thermoscellés individuels.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D3577, ASTM F739, ASTM D471, 21 CFR 170-199 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-388:2016, EN 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
| Couleur | Naturel |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Tripolymère |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | 8 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |