Learn More
Innopsys Analyseur Mapix
Click to view available options
Comprend:
Licence utilisateur unique complète
Licence utilisateur unique de 1 an
Licence utilisateur unique de 3 mois
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour l’analyse des images de microarray et la quantification des données
- Gestion intuitive et simple à l’aide de fichiers .GAL
- Disponible pour les systèmes d’exploitation Windows 32 et 64 bits
Spécification
Spécification
| Type | Logiciel |
| À utiliser avec (application) | Analyse des images de microarray et quantification des données |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’exploitation Windows (32/64 bits) |
| Comprend | Licence utilisateur unique complète |