Learn More
Maprotiline.HCl, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), Lipomed
Code produit 30462291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462291 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462291 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMMPT1217HC1LM
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Maprotiline.HCl, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Maprotiline Hydrochloride
CAS 10347-81-6
Noms d’analytes ou de composants Maprotiline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H23 N . Cl H
Concentration 1 mg/mL
Synonyme 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9 CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Nom IUPAC chlorhydrate de N-méthyl-9,10-éthanoanthracène-9(10H)-propanamine
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 313.86
Quantité 1 mL
Poids de la formule 313,1597 g/mol