Learn More
Chlorhydrate de maprotiline, Lipomed
Description
Chlorhydrate de maprotiline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Maprotiline Hydrochloride |
| CAS | 10347-81-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Maprotiline Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C20 H23 N . Cl H |
| Synonyme | 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9 CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de N-méthyl-9,10-éthanoanthracène-9(10H)-propanamine |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Afficher plus |