missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Maraviroc, MedChemExpress

Code produit. p-200098892
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16481647

Marque: Medchem Express HY13004

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.

Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.

Spécification

Nom chimique ou matériau Maraviroc
CAS 376348-65-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H41F2N5O
Quantité 50 mg
Synonyme UK-427857
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (97.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 6.5 mg/mL (12.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CCC(F)(F)CC1)N[C@H](C2=CC=CC=C2)CCN3[C@H]4C[C@@H](N5C(C)=NN=C5C(C)C)C[C@@H]3CC4
Poids moléculaire (g/mol) 513.67
Poids de la formule 513.67
Pourcentage de pureté 98.18%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis