Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité hautes Marble
Code produit 12038426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
38
41
42
43
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12038426 41 1 pièce
12008426 38 -
12048426 42 1 pièce
12058426 43 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12038426 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 9MARH41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.54€
    80.35€ / 1 pièces
    Économisez 62.19€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Les chaussures de sécurité hautes Marble Euro Protection™ sont dotées d'un col rembourré et d'une languette à soufflet pour un ajustement serré et comprennent un embout de protection composite.
  • Col rembourré et languette à soufflet pour un ajustement serré.
  • Footbridge offrant une résistance à la torsion.
  • Dessus en cuir nubuck.
  • Doublure non tissée éliminant l’humidité.
  • Semelle intérieure amovible, textile et en mousse.
  • Embout de sécurité composite.
  • Semelle résistante aux perforations non métalliques (tissu composite).
  • Semelle intermédiaire en polyuréthane injectée.
  • Semelle extérieure en polyuréthane.
  • Une paire de lacets de rechange.
Spécification
Couleur Marron
Matériau de revêtement Doublure non tissée éliminant l’humidité.
Matériau Cuir
Dimensions 41
Caractéristiques de la semelle Semelle intérieure amovible, textile et mousse, semelle non métallique (tissu composite) résistante à la perforation, semelle intermédiaire en polyuréthane injectée, semelle extérieure en polyuréthane.
Matériau de la semelle Polyuréthane, tissu composite
Matériau au niveau des orteils Composite
Poids (métrique) 694 G par chaussure en taille 8
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Type de produit Chaussure de sécurité