Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité MARCO avec couvercle, V2.0
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
150 mm
370 mm
125 cm
Comprend:
Contrôle de niveau, longueur du flotteur 150 mm, tamis amovible et câble de mise à la terre
Contrôle de niveau, longueur du flotteur 190 mm, tamis amovible et câble de mise à la terre
Lance (220 mm), tamis amovible et câble de mise à la terre
Tamis amovible et câble de mise à la terre
Tamis amovible, câble de mise à la terre
Tamis amovible, câble de mise à la terre, contrôle de niveau avec flotteur de 150 mm
Filetage (métrique):
GL 45
GL45
R2 po BSP/G2 (m) et 2 po Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L'entonnoir à couvercle de sécurité 'MARCO', V2.0 est un entonnoir à couvercle moderne fabriqué en PEHD de haute qualité avec une résistance extrêmement élevée aux acides, aux alcalis et à de nombreux produits chimiques
- Le bord de préhension intégré au couvercle de l'entonnoir augmente la prise sans avoir à toucher le couvercle éventuellement profilé
- Le couvercle innovant de l'entonnoir avec bague d'étanchéité intégrée ferme le bord de l'entonnoir et empêche la fuite de gaz explosifs ou dangereux pour la santé
- Une charnière robuste garantit une longue durée de vie du mécanisme de fermeture
- Le bouchon à vis rotatif facilite le vissage et le dévissage de l'entonnoir du couvercle sur la boîte
- Avec tamis amovible pour un nettoyage facile
- La version non conductrice de l'entonnoir du couvercle de sécurité 'MARCO' V2.0 est conforme au schéma de couleurs du SCAT grâce à sa coloration bleue et blanche
- Les versions conductrices de l'entonnoir du couvercle de sécurité 'MARCO' V2.0 sont en noir et diffèrent donc nettement en couleur de la version non conductrice
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 140 mm |
| Capacité (métrique) | 300 mL |
| Matériau | HDPE, conducteur électrostatique |
| Hauteur (métrique) | 370 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Noir |
| Comprend | Lance (220 mm), tamis amovible et câble de mise à la terre |
| Filetage (métrique) | S55 |
| Type de produit | Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière |