Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité MARCO avec couvercle, V2.0
Code produit. p-7203080 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
150 mm
370 mm
125 cm
Comprend:
Contrôle de niveau, longueur du flotteur 150 mm, tamis amovible et câble de mise à la terre
Contrôle de niveau, longueur du flotteur 190 mm, tamis amovible et câble de mise à la terre
Lance (220 mm), tamis amovible et câble de mise à la terre
Tamis amovible et câble de mise à la terre
Tamis amovible, câble de mise à la terre
Tamis amovible, câble de mise à la terre, contrôle de niveau avec flotteur de 150 mm
Filetage (métrique):
GL 45
GL45
R2 po BSP/G2 (m) et 2 po Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16852130
Marque: SCAT™ 318962
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les entonnoirs de sécurité SCAT 'MARCO' V2.0 peuvent être fermés en toute sécurité et empêchent tout risque d'inflammation. Egalement disponible en plastique antistatique.
  • L'entonnoir à couvercle de sécurité 'MARCO', V2.0 est un entonnoir à couvercle moderne fabriqué en PEHD de haute qualité avec une résistance extrêmement élevée aux acides, aux alcalis et à de nombreux produits chimiques
  • Le bord de préhension intégré au couvercle de l'entonnoir augmente la prise sans avoir à toucher le couvercle éventuellement profilé
  • Le couvercle innovant de l'entonnoir avec bague d'étanchéité intégrée ferme le bord de l'entonnoir et empêche la fuite de gaz explosifs ou dangereux pour la santé
  • Une charnière robuste garantit une longue durée de vie du mécanisme de fermeture
  • Le bouchon à vis rotatif facilite le vissage et le dévissage de l'entonnoir du couvercle sur la boîte
  • Avec tamis amovible pour un nettoyage facile
  • La version non conductrice de l'entonnoir du couvercle de sécurité 'MARCO' V2.0 est conforme au schéma de couleurs du SCAT grâce à sa coloration bleue et blanche
  • Les versions conductrices de l'entonnoir du couvercle de sécurité 'MARCO' V2.0 sont en noir et diffèrent donc nettement en couleur de la version non conductrice
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 140 mm
Capacité (métrique) 300 mL
Matériau HDPE, conducteur électrostatique
Hauteur (métrique) 150 mm
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Noir
Comprend Tamis amovible et câble de mise à la terre
Filetage (métrique) GL45
Type de produit Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière