missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marimastat, MedChemExpress

Code produit. 16407737
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16407737

Marque: Medchem Express HY12169

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Marimastat (BB2516) is a broad spectrum and orally bioavailable inhibitor of MMPs, with potent activity against MMP-9 (IC50=3 nM), MMP-1 (IC50=5 nM), MMP-2 (IC50=6 nM), MMP-14 (IC50=9 nM) and MMP-7 (IC50=13 nM), used in the treatment of cancer.

Marimastat (BB2516) is an angiogenesis and metastasis inhibitor, which limits the growth and production of blood vessels. As an antimetatstatic agent it prevents malignant cells from breaching the basement membranes.

Spécification

Nom chimique ou matériau Marimastat
Forme physique Solid
CAS 154039-60-8
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H29N3O5
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme BB2516 TA2516
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (301.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)[C@@H](O)[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](C(NC)=O)C(C)(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 331.41
Poids de la formule 331.41
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis