Learn More
Marimastat, MedChemExpress
Code produit. 16425008
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16425008
Marque: Medchem Express HY12169
MedChemExpress Marimastat (BB2516) is a broad spectrum and orally bioavailable inhibitor of MMPs, with potent activity against MMP-9 (IC50=3 nM), MMP-1 (IC50=5 nM), MMP-2 (IC50=6 nM), MMP-14 (IC50=9 nM) and MMP-7 (IC50=13 nM), used in the treatment of cancer.
Marimastat (BB2516) is an angiogenesis and metastasis inhibitor, which limits the growth and production of blood vessels. As an antimetatstatic agent it prevents malignant cells from breaching the basement membranes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Marimastat
Forme physique Solid
CAS 154039-60-8
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H29N3O5
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme BB2516 TA2516
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (301.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)[C@@H](O)[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](C(NC)=O)C(C)(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 331.41
Poids de la formule 331.41
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.