Learn More
Mélange de pesticides du Maryland 1 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310193 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310193 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRES50000140AL
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Ancymidol∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Dimethoate∣Ethephon∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Methomyl∣Myclobutanil∣Propiconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
CAS 134098-61-6, 71751-41-2, 135410-20-7, 116-06-3, 12771-68-5, 131860-33-8
Noms d’analytes ou de composants (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Ancymidol∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Dimethoate∣Ethephon∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Methomyl∣Myclobutanil∣Propiconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Tests alimentaires
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (E)-Fenpyroximate 1000 μg/mL∣Abamectin 1000 μg/mL∣Acetamiprid 1000 μg/mL∣Aldicarb 1000 μg/mL∣Ancymidol 1000 μg/mL∣Azoxystrobin 1000 μg/mL∣Carbaryl 1000 μg/mL∣Carbofuran 1000 μg/mL∣Chlorantraniliprole 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Ethephon 1000 μg/mL∣Etoxazole 1000 μg/mL∣Flonicamid 1000 μg/mL∣Fludioxonil 1000 μg/mL∣Imidacloprid 1000 μg/mL∣Methomyl 1000 μg/mL∣Myclobutanil 1000 μg/mL∣Propiconazole 1000 μg/mL∣Thiacloprid 1000 μg/mL∣Thiamethoxam 1000 μg/mL