Learn More
Mélange de pesticides du Maryland 2 1000 μg/mL dans l'acétonitrile Deuxième source, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320502 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320502 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000209AL
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Chlorpyrifos∣Cyfluthrin∣Diazinon∣Fipronil∣Flurprimidol∣Hexythiazox∣Metalaxyl∣Paclobutrazol∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins∣Trifloxystrobin
CAS 149877-41-8, 82657-04-3, 188425-85-6, 2921-88-2, 68359-37-5, 333-41-5
Noms d’analytes ou de composants Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Chlorpyrifos∣Cyfluthrin∣Diazinon∣Fipronil∣Flurprimidol∣Hexythiazox∣Metalaxyl∣Paclobutrazol∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins∣Trifloxystrobin
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bifenazate 1000 μg/mL∣Bifenthrin 1000 μg/mL∣Boscalid 1000 μg/mL∣Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Cyfluthrin 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Fipronil 1000 μg/mL∣Flurprimidol 1000 μg/mL∣Hexythiazox 1000 μg/mL∣Metalaxyl 1000 μg/mL∣Paclobutrazol 1000 μg/mL∣Permethrin 1000 μg/mL∣Phosmet 1000 μg/mL∣Piperonyl butoxide 1000 μg/mL∣Pyrethrins 1000 μg/mL∣Trifloxystrobin 1000 μg/mL