Learn More
Thermo Scientific™ Contrôles MAS™ PAR™ TDM
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Niveau:
1
Conditionnement:
1 pièce
Description
Vérifiez les procédures de tests de pharmacovigilance thérapeutique grâce aux contrôles multiparamétriques dosés, liquides et prêts à l’emploi Thermo Scientific™ MAS™ PAR™ TDM, des contrôles de médicaments thérapeutiques avec des valeurs de dosage conçues pour les médicaments thérapeutiques et les procédures de test immunodosées courantes sur la majorité des instruments automatisés.
- Liquide, prêt à l’emploi
- Disponible en trois niveaux cliniquement significatifs
- Inclut des valeurs pour la majorité des analyseurs automatisés
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Contrôle de la qualité MAS PAR TDM |
| Substances à analyser détectables | Acétaminophène, Amikacine, Caféine, Carbamazépine, Digoxine, Disopyramide, Œstriol, Éthanol, Ethosuximide, Gentamicine, Lidocaïne, Lithium, Méthotrexate, N-acétylprocaïnamide (NAPA), Phénobarbital, Phénytoïne, Primidone, Procaïnamide, Quinidine, Salicylés, Théophylline, Hormone de stimulation thyroïdienne (TSH), T4 Total (thyroxine), Tobramycine, Antidépresseurs tricycliques, Triiodothyronine Total (TT3), Acide valproïque, Vancomycine |
| Type d’échantillon | Sérum |
| Type | Control |
| Niveau | 1 |
| Quantité | 6 x 5 ml |
| Stabilité | 36 mois |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.