missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masitinib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Description
Masitinib (AB1010) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib (AB1010) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Masitinib |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 790299-79-5 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H30N6OS |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | AB1010 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (200.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu