Learn More
Masitinib mesylate, MedChemExpress
Code produit. 16470097
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16470097
Marque: Medchem Express HY10209A
MedChemExpress Masitinib mesylate (AB-1010 mesylate) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib mesylate (AB-1010 mesylate) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Masitinib mesylate (AB-1010 mesylate) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib mesylate (AB-1010 mesylate) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Masitinib mesylate
CAS 1048007-93-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H34N6O4S2
Quantité 50 mg
Synonyme AB-1010 mesylate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (50.44 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=CS2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 594.75
Poids de la formule 594.75
Pourcentage de pureté 99.76%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.