Learn More
Aalborg™ Débitmètre massique GFM
Code produit. 11892270
Click to view available options
Gamme de débit:
0 à 50 ml/min
De 0 à 15 LPM
De 0 à 500 LPM
Type de gaz:
Air
Azote
Dioxyde de carbone
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11892270
Marque: Aalborg™ GFM17AVAL6A0/3NC03SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour mesurer les débits de gaz de manière économique et pratique. Le débitmètre massique GFM Aalborg™ associe une conception robuste avec une grande précision pour offrir un système de mesure du débit polyvalent et économique.
  • Structure métallique rigide
  • Écran LCD inclinable intégré
  • Système de protection des circuits
  • Peut être utilisé comme appareil portatif
  • Affichage des unités de mesure techniques ou de 0 à 100 %
  • Totalisateur TIO en option
Certifications
NIST
Spécification
Type Débitmètre
Précision ± 1%
Matériau du coffret Aluminium
Type de gaz Azote
Pression nominale 1000 psi (70 bar)
Certifications/Conformité NIST
Description Transporte l’azote
Gamme de débit 0 à 50 ml/min
À utiliser avec (application) Lit les débits de consigne de gaz
Détails du bloc d’alimentation 12 à 26 V, 200 mA (maximum)
Reproductibilité 0 à 25 %, (pleine échelle)
Température (impériale) 32° à 122°F
Température (métrique) 0°C à 50°C
Dimension du tube 0,63 cm (0,25 in)