Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Plage de dimensions:
100 bp à 10000 bp
100 bp à 1000 bp
1500 bp à 10000 bp
80 bp à 10000
80 bp à 1031 bp
Conditionnement:
2 pièces
Description
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Points clés
- Dimensionnement et évaluation quantitative précis de l’ADN : les fragments marqueurs de taille moléculaire ADN sont quantifiés par spectrophotométrie
- Quantification fiable et rapide de l’ADN -courtes distances de séparation sous différentes conditions d’électrophorèse
- Bandes nettes
- Taille et quantité des fragments faciles à mémoriser
- Prêt à l’emploi ; prémélangé avec le colorant de charge ADN MassRuler 6X pour un chargement direct et un stockage à température ambiante
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Bleu de bromophénol |
| Type de produit | Mélange d’échelles ADN |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 100 bp à 10000 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Gamme de produits | MassRuler |
| Quantité | 2 x 500 μL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.