Learn More
Atago™ Réfractomètre modèle MASTER-RI
Code produit. 11426168
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11426168
Marque: Atago™ 2612
Il en reste null
Spécification
Type Réfractomètre
Indice de réfraction 1,435 à 1,520
Modèle MASTER-RI
À utiliser avec (application) Mesure l’indice de réfraction de l’huile végétale, du pétrole, des nappes de pétrole
Poids (métrique) 130 g