Learn More
Atago™ Réfractomètre de salinité MASTER-S/Millα
Code produit. 11476148
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11476148
Marque: Atago™ 2491
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour mesurer la salinité et la densité relative de l’eau de mer. Le réfractomètre de salinité MASTER-S/Millα Atago™ utilise un nouveau matériau résistant aux échantillons salés.
  • Résistant aux échantillons salés
  • Affiche la salinité en parties par million
  • Compensation automatique de la température
  • Étanche
Spécification
Type Réfractomètre de salinité
Scale Range Salinité 0 à 100, Densité relative comprise entre 1,000 et 1,070
Modèle MASTER-S/Millα
Précision Salinité de ±2 ‰ , ±0,001 de densité relative à 10 à 30°C
Reproductibilité Salinité de ±1 ‰, densité relative de ± 0,0005
Type de balance Salinité, gravité spécifique
À utiliser avec (application) Mesure de la salinité et de la densité relative de l’eau de mer
Indice IP IP65
Poids (métrique) 110 g
Dimensions (L x l x H) 3,2 x 3,4 x 20,7 cm