Learn More
Greiner Bio-One Plaque de stockage 0,5 ml à 96 puits profonds avec fond conique MASTERBLOCK™
Code produit. 10650973
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
80 pièces
Code produit. 10650973
Marque: Greiner Bio-One 786261
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à la culture de bactéries ou de levures. La plaque de stockage 0,5 ml à 96 puits profonds avec fond conique Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ convient également au stockage des échantillons.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Scellable avec films adhésifs et thermoscellant
  • Résistance aux températures élevées
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Naturel
Matériau PP
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Volume total (métrique) du puits 0,5 mL
Type de puits V
Nbre par carton 80
Nb par paquet 1
Quantité 80/boîte