Learn More
Greiner Bio-One Plaque de stockage 1ml à 96 puits profonds avec fond rond MASTERBLOCK™
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Nb par paquet:
1
En vrac
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Scellable avec films adhésifs et thermoscellant
- Résistance aux températures élevées
- Grande résistance aux substances chimiques
- A
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume total (métrique) du puits | 1 mL |
| Type de puits | U |
| Nb par paquet | En vrac |
| Quantité | 50/boîte |
| Afficher plus |