Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus Flat Eco, fiche UE
Thermocycleur PCR polyvalent, silencieux et à faible consommation d’énergie.
Marque:  Eppendorf™ 6330000013
Code produit. 15755675
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Programmation graphique intuitive
  • Faible encombrement
  • Bloc universel pour une flexibilité optimale
  • Connectez jusqu’à 2 Mastercycler nexus eco à votre unité existante
  • Disponible avec gradient
  • Notification par e-mail
  • Le concept flexlid™ permet d’utiliser tous les types de consommables avec un réglage automatique de la hauteur du couvercle