Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus, SX1e, fiche UE
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
:
Capacité : 96x 0,2 ml récipients PCR, 1 plaque PCR (96 puits)
Description
- Programmation graphique intuitive
- Faible encombrement
- Bloc universel pour une flexibilité optimale
- Connectez jusqu’à 2 Mastercycler nexus eco à votre unité existante
- Disponible avec gradient
- Notification par e-mail
- Le concept flexlid™ permet d’utiliser tous les types de consommables avec un réglage automatique de la hauteur du couvercle
Spécification
Spécification
| Plage de températures (métrique) | 37 à 110°C (couvercle), 4 à 99°C (bloc) |
| Contenu et stockage | Prise EU |
| Dimensions | 25 x 41,2 x 32,1 cm |
| Capacité | 96× 0,2 ml récipients PCR, 1 plaque PCR (96 puits) |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | PCR standard, PCR rapide, PCR in situ |
| Interface utilisateur | CAN_in / CAN_out, Ethernet, USB |
| Nbre de programmes | gt; 700 |
| Poids | 10,4 kg |