Learn More
Masterflex™ Ensemble de câble de connecteur mâle rond à 18 broches
Click to view available options
Longueur totale (impériale):
25 pi
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en PVC durable
- La longueur de câble de 25 pieds (7,9 m) facilite la connexion
- Le câble est doté d’une jauge pour fil 26 AWG
- Type de connexion : rond à 18 broches
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour la connexion à un automate programmable ou à une autre interface de commande |
| À utiliser avec | Pour la commande à distance des entraînements Masterflex L/S07557-60 et -70 et Masterflex I/P 77411-00 et 07591-30 |
| Matériau | PVC |
| Longueur totale (impériale) | 25 pi |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | 26 AWG wire gauge |
| Type | Ensemble de câbles |
| Longueur (métrique) | 7.9 m |