Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance C-Flex™ L/S™
Code produit. 11725108
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Taille de la tubulure unitSize
11725108 25 1 pièce
11705128 14 1 pièce
11715128 16 1 pièce
11745128 18 1 pièce
11795118 13 1 pièce
11735128 17 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit. 11725108 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0642425
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant hautes performances et longévité. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ C-Flex™ L/S™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle de Tygon™.
Utilisez cette tubulure de laboratoire à usage général pour les applications exigeant de hautes performances et une longue durée de vie. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ C-Flex™ L/S™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle de Tygon™.
  • Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz et surface lisse
  • Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
  • Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
  • Très faible liaison protéique
  • Scellable à chaud, soudable
  • Résistance accrue aux fluctuations du pH
  • Conforme USP classe VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Économiques
  • Blanc opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Silicone
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Taille de la tubulure 25
Débit 1,7 à 1000 ml/min.
Tuyau cannelé 3/16 po
Hauteur (métrique) 8,8 m
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Blanc opaque
Pression maximale 35°psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit de dia. int.