Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance C-Flex™ L/S™
Code produit. 11795118
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11795118
Marque: Masterflex™ 0642413
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant hautes performances et longévité. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ C-Flex™ L/S™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle de Tygon™.
Utilisez cette tubulure de laboratoire à usage général pour les applications exigeant de hautes performances et une longue durée de vie. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ C-Flex™ L/S™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle de Tygon™.
  • Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz et surface lisse
  • Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
  • Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
  • Très faible liaison protéique
  • Scellable à chaud, soudable
  • Résistance accrue aux fluctuations du pH
  • Conforme USP classe VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Économiques
  • Blanc opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau C-Flex
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Taille de la tubulure 13
Débit 0,06 à 36 ml/min.
Tuyau cannelé 1 / 16 po.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Blanc opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit de dia. int.