Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Chem-Durance™ Bio L/S™
Code produit. 11826953
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11826953
Marque: Masterflex™ 0644224
Il en reste null
Ajouter au panier
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Cette tubulure convient à une vaste gamme d’applications biotechnologiques, de laboratoire et de traitement pharmaceutique. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ offre une haute résistance chimique et une excellente durabilité sous pression.
  • Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
  • Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
  • Convient à une large gamme d’applications chimiques, ce qui limite le nombre de formulations de tubes dont vous avez besoin à portée de main
  • Une faible spallation maintient la pureté du liquide
  • L’enveloppe externe flexible sert de couche isolante pour absorber et dissiper la chaleur des rouleaux et prolonger la durée de vie de la tubulure
  • Le revêtement à la paroi interne lisse sans plastifiant est hydrophobe et résiste à l’absorption/adsorption des liquides aqueux. Conformité aux critères USP classe VI, FDA, REACH, RoHS
  • Compatibilité chimique et biocompatibilité excellentes
  • Longue durée de vie et excellente durabilité de la pompe sous pression
  • Excellente résistance chimique et longue durée de pompage
  • Conformes aux normes USP classe VI
Specifikationer
Certifications/Conformité Sans-phtalate ; RoHS ; FDA ; sans DEHP ; USP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Chem-Durance Bio
Longueur totale (métrique) 15,2 m
À utiliser avec (application) Applications de laboratoire, de traitement pharmaceutique et de biotechnologie
Température min. de fonctionnement (métrique) 0°C
Propriétés de résistance Excellente résistance chimique, excellente durée de vie et durabilité sous pression
Taille de la tubulure 24
Débit 1800 ml/min
Méthode de stérilisation En autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma
D.I. de l’embout cannelé 1/4 in.
Couleur Sans désignation
Pression maximale 2,7 bars
Niveau de vide 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 40°C
Type de produit Tube de pompe
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.