Learn More
Masterflex™ Connecteur mâle DB25
Code produit. 11755369
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour les connexions avec un fil blindé de jauge20 à 22
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11755369
Marque: Masterflex™ 0752394
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Créez votre propre câble pour l’optimisation de votre entraînement Masterflex™
Choisissez la connexion appropriée pour votre pompe Masterflex™
Spécification
À utiliser avec (application) Pour créer votre propre câble
À utiliser avec Pour les connexions avec un fil blindé de jauge20 à 22
Quantité 1/boîte
Type Connecteur mâle DB25