Learn More
Masterflex™ Entraînement de processus numérique I/P™
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier poudré
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ces entraînements complets vous offrent des performances robustes et un contrôle numérique précis. Ils conviennent parfaitement aux applications de transfert, à la distribution et à la mesure des liquides dans les environnements industriels, de traitement et de laboratoire
- Les boîtiers NEMA 4X (IP66) sont complètement étanches, faciles à nettoyer et résistants aux solutions de nettoyage et de désinfection couramment utilisées.
- Les entraînement de précision sont dotés d’un intervalle de distribution programmable qui vous permet de définir le délai entre les cycles pour une distribution pratique et automatisée par durée ou par volume
- L’étalonnage programmé garantit la précision de la distribution et de l’affichage
- L’entraînement se verrouille sur le réglage de tr/min requis ; la fonction de verrouillage / déverrouillage du clavier protège les paramètres
- L’écran LCD graphique propose quatre modes de fonctionnement : exécution continue, distribution programmée, distribution de copie, distribution de volume
- L’interface pilotée par menus vous permet de sélectionner l’une des sept langues de programmation et d’utilisation
- Distribution par volume en ml (0,001 à 99999 ml), L, ou gal ; Copie (1 à 9 999 cycles de distribution) ; ou Durée, intervalles de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle)
- Moteur sans balais réversible, sans entretien
- Empilez 2 têtes de pompe avec n’importe quelle formulation de tubulure pour des débit accrus dans les applications multicanaux
- Fonctions télécommandées via une connexion étanche
- Entrée de contrôle de la vitesse évolutive de 0 à 20 mA, 4 à 20 mA ou 0 à 10 V
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 4.5 A à 115 VCA ; 2.5 A à 230 VCA, 3/8 hp, 280 W |
| Débit | 0.6 à 26000 ml/min |
| Comprend | Cordon d’alimentation (6 pieds) 1.8 m avec prise CEI 320 / CEE22. |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur totale (métrique) | 328 mm |
| Longueur totale (métrique) | 42,4 cm |
| Largeur totale (métrique) | 282 mm |
| Réversible | Oui |
| Contrôle de la vitesse | ±0.1 % |
| Type | Entraînement de pompe en acier inox |
| Afficher plus |