Learn More
Masterflex™ Appareils à entraînement numérique I/P™
Click to view available options
Débit:
0,6 à 26 000 ml/min, selon la tête de pompe, la taille de tubulure et le régime de l’entraînement
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Cordon d’alimentation 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22. Ces modèles sont livrés avec un ensemble de fiches / cordons spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande.
- Le débit minimum est de 0,0006 LPM (0,0001 GPM) ; le débit maximum est de 19 LPM (5,0 GPM) avec la tête de pompe I/P hautes performances ou de 26 LPM (6,9 GPM) avec deux têtes de pompe I/P Easy-Load empilées ou standard
- Les boîtiers sont de type NEMA4X (IP66) et conviennent au lavage
- L’écran LCD graphique propose quatre modes de fonctionnement : exécution continue, distribution programmée, distribution de copie, distribution de volume. Affichage continu des performances de la pompe.
- L’interface pilotée par menus vous permet de sélectionner l’une des sept langues de programmation et d’utilisation
- Distribution par volume en ml (0,001 à 99999ml), l ou gal ; copie : 1 à 9 999 cycles de distribution ; ou temps : intervalle des cycles marche/arrêt (1 s. à 99 h, 59 min, 59 s. par cycle)
Moteur réversible : purger la tubulure avant ou après le pompage ; pompage du liquide dans les deux sens - Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse à ± 0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
- Empilez 2 têtes de pompe avec n’importe quelle formulation de tubulure pour des débit accrus dans les applications multicanaux
- Possibilités de contrôle à distance via un raccord étanche :
- Entrée de contrôle de la vitesse évolutive de 0 à 20 mA, 4 à 20 mA ou 0 à 10 V
- Le sens de pompage nécessite l’ouverture d’un collecteur ou la fermeture d’un contact
- Le démarrage / arrêt / purge nécessite l’ouverture d’un collecteur ou la fermeture d’un contact
- Sortie de tachymètre évolutive de 0 à 20 mA, de 4 à 20 mA, de 0 à 10 V, collecteur ouvert
Certifications
CE ; IP66
Compliance
Certifié ISO 9002
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Précision | ±0.1 % |
| Ampérage | 4,5 A |
| Certifications/Conformité | CE |
| Couleur | Argent |
| Type de contrôle | Numérique, à vitesse variable |
| Description | Appareil à entraînement numérique Masterflex I/P, acier inox, avec capteur de tête ouverte ; 650 tr/min |
| Affichage | LCD graphique |
| Alimentation électrique | 90/260 VCA, 50/60 Hz |
| Débit | 0,6 à 26 000 ml/min, selon la tête de pompe, la taille de tubulure et le régime de l’entraînement |
| À utiliser avec (application) | Manipulation des liquides |
| Afficher plus |