Learn More
Masterflex™ Pompe modulaire de précision I/P™
Code produit. p-8015436
Click to view available options
Comprend:
Cordon d’alimentation 1.8 pieds (6 m) avec prise CEI 320 / CEE22
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13487099
Marque: Masterflex™ 7796230
Purge avant ou après pompage et pompage du liquide dans les deux sens. Les pompes modulaires de précision Masterflex™ I/P™ vous permettent de séparer le moteur du contrôleur. Conception pour adaptation à des espaces confinés ou difficiles d’accès.
  • Idéal pour les applications de mesure et de transfert critiques
  • Ces entraînements modulaires précis sont équipés de moteurs puissants, de l’affichage et du contrôle de la vitesse à ±0,25 % pour une régulation précise du flux
  • Boîtier du contrôleur en ABS résistant aux éclaboussures : indice IP 33 ; Boîtier d’entraînement en acier époxy : indice IP 33
  • Moteurs puissants permettant d’empiler deux têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
  • Possibilités de contrôle à distance via un connecteur femelle DB9 à l’arrière de l’entraînement
  • Entrée de contrôle de la vitesse de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 V
  • Sens de fonctionnement de la pompe (horaire / antihoraire) via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact ; Démarrage / arrêt via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact
  • L’entraînement modulaire vous permet de placer le moteur et le contrôleur à l’endroit le plus pratique
  • L’affichage LED à trois chiffres affiche le régime moteur (tr/min)
  • Clavier à membrane pour faciliter le contrôle initial de la vitesse, du sens et du démarrage / de l’arrêt
  • Moteur réversible
  • Les voyants LED confirment le sens de rotation du moteur
Spécification
Certifications/Conformité CE
Type de contrôle Vitesse variable analogique
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP66 (NEMA 4X)
Débit 8 l/min
Motor Speed 650 tr/min
Réversible Oui
Comprend Cordon d’alimentation 1.8 pieds (6 m) avec prise CEI 320 / CEE22
Matériau Aluminium, acier
Modèle I/P Easy-Load
Type du moteur Entraînement modulaire de lavage de précision avec contrôleur mural
Tête de pompe Tête de pompe I/P Easy-Load 77602-10
Contrôle de la vitesse ±0.25 %
Type de tubulure Tubulure C-Flex ULTRA I/P 73 06434–73 (10 pi)
Longueur totale (impériale) 17.25 in
Longueur totale (métrique) 43.8/2 cm
Largeur totale (impériale) 7 in
Largeur totale (métrique) 177,8 mm
Hauteur totale (impériale) 6.5 in
Hauteur totale (métrique) 165,1 mm
Alimentation électrique 4.4 A, 115/230 VCA 50/60 Hz
Tension 90/260 VCA
Ampérage 4,4 A
Fréquence 50/60 Hz