Learn More
Masterflex™ Entraînements compacts à vitesse variable L/S™
Les entraînements à vitesse variable compacts Masterflex™ L/S™ facilitent le pompage à faible débit
1675.00€ - 1695.00€
Spécification
Type de contrôle | Analogique |
---|---|
Type d’affichage | Pas d’affichage |
Réversible | Oui |
Comprend | Tête de pompe L/S Miniflex et alimentation de paillasse à double tension (115/230 VCC) avec prise CEI320/CEE22. La pompe est livrée avec un ensemble cordon/fiche spécifique au pays de destination. |
Matériau | Acier peint |
Code produit | Marque | Débit | Canaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Canaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15237799
|
Masterflex™
77240-20 |
1,6 à 239 ml/min. par canal | 1 |
1675.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15257799
|
Masterflex™
77240-30 |
1,6 à 124 ml/min. par canal | 2 |
1695.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La tête de pompe accepte des longueurs continues de tubulure pour le nettoyage des voies d’écoulement
- Le modèle à double canal offre un débit synchrone à partir de deux canaux distincts ; le modèle à canal unique offre le débit le plus élevé
- La rétention automatique des tubulures rend le chargement du tube simple et rapide
- Commande de vitesse à un seul tour séparée et bouton marche avant/arrêt/marche arrière— Maintenir le réglage de la vitesse lors de l’activation ou de l’arrêt de la pompe
- Démarrage/arrêt à distance via le bouchon de contact à l’arrière de la pompe
Spécification
Analogique | |
Oui | |
Acier peint | |
90 à 260 VCA |
Pas d’affichage | |
Tête de pompe L/S Miniflex et alimentation de paillasse à double tension (115/230 VCC) avec prise CEI320/CEE22. La pompe est livrée avec un ensemble cordon/fiche spécifique au pays de destination. | |
90 à 260 VCA, 50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Entraînements compacts à vitesse variable L/S™